Documentos Principais
PHR3868
Supelco
Benzalkonium chloride (C12)
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
Benzalkonium Chloride (C12)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H42ClNO2
Número CAS:
Peso molecular:
376.02
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1050982
família API
benzalkonium chloride
embalagem
pkg of 100MG
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Outras notas
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)