1.37123
Cloreto de banzalcônio
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., JP, NF
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Cloreto de alquil-benzil-dimetilamônio, Cloreto de alquil-dimetil-benzilamônio
About This Item
Produtos recomendados
Agency
JP
NF
Ph. Eur.
Nível de qualidade
linha de produto
EMPROVE® EXPERT
forma
viscous liquid
embalagem
pkg of 1 kg
aplicação(ões)
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharmaceutical
semi-solid formulation
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C19H34N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-14-17-20(2,3)18-19-15-12-11-13-16-19;/h11-13,15-16H,4-10,14,17-18H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
TTZLKXKJIMOHHG-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Como parte de nosso programa Emprove®, nossas matérias-primas são fornecidas com uma documentação extensa para facilitar a conformidade de seu produto farmacêutico e biofarmacêutico, transparência total da cadeia de suprimentos e mitigação de riscos. Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para formulação e produção biofarmacêutica e farmacêutica suporta rigorosos procedimentos de controle de qualidade e é produzido em conformidade com as diretrizes relevantes de BPF atuais.
Aplicação
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2