PHR1371
Benzalkonium Chloride solution
10%, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Benzalkonium chloride solution, Alkylbenzyldimethylammonium chloride
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Benzalkonium Chloride 10% Solution, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1051001
família API
benzalkonium chloride
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[N+](CCCCCCCCCC)(Cc1ccccc1)(C)C
InChI
1S/C19H34N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-14-17-20(2,3)18-19-15-12-11-13-16-19;/h11-13,15-16H,4-10,14,17-18H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
TTZLKXKJIMOHHG-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)