1050993
USP
Benzalkonium Chloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Alkylbenzyldimethylammonium chloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
benzalkonium chloride
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Categorias relacionadas
Descrição geral
Benzalkonium Chloride is a mixture of alkylbenzyldimethylammonium chlorides.
Aplicação
Also used to prepare standard, system suitability, and identification solution during the assay, and impurity analysis by liquid chromatography in conjunction with a UV detector according to the given below monographs of United States Pharmacopeia (USP):
- Benzalkonium Chloride
- Benzalkonium Chloride Solution
- Fluticasone Propionate Nasal Spray
- Triamcinolone Acetonide Nasal Spray
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)