PHR3795
Benzalkonium Chloride solution
4%, certified reference material, pharmaceutical secondary, standard
About This Item
Produtos recomendados
product name
Benzalkonium Chloride (4% aqueous solution), certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to EP Y0001060
traceable to USP 1050993
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 5.2 mL
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)