PHR1572
Oxymetazoline Hydrochloride
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
Oxymetazoline hydrochloride, 2-(3-Hydroxy-2,6-dimethyl-4-t-butylbenzyl)-2-imidazoline hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to Ph. Eur. O0290000
traceable to USP 1486004
família API
oxymetazoline
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 10 g
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cc1cc(c(O)c(C)c1CC2=NCCN2)C(C)(C)C
InChI
1S/C16H24N2O.ClH/c1-10-8-13(16(3,4)5)15(19)11(2)12(10)9-14-17-6-7-18-14;/h8,19H,6-7,9H2,1-5H3,(H,17,18);1H
chave InChI
BEEDODBODQVSIM-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ADRA1A(148) , ADRA1B(147) , ADRA1D(146) , ADRA2A(150) , ADRA2B(151) , ADRA2C(152)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de rodapé
Produtos recomendados
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)