Documentos Principais
PHR1036
Supelco
Piridoxina
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Cloridrato de 3-hidroxi-4,5-bis(hidroximetil)-2-picolina, Adermina, HCl PN, Piridoxol, Vitamina B6
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H11NO3 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
205.64
Beilstein:
3632435
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to BP 458
traceable to Ph. Eur. P4100000
traceable to USP 1587001
família API
pyridoxine
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
214-215 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].Cc1ncc(CO)c(CO)c1O
InChI
1S/C8H11NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2,10-12H,3-4H2,1H3;1H
chave InChI
ZUFQODAHGAHPFQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O cloridrato de piridoxina é uma vitamina hidrossolúvel amplamente utilizada para prevenir a neuropatia periférica e os efeitos no sistema nervoso central associados à terapia com isoniazida. Ele é altamente necessário para a formação de hemoglobina, e também está muito envolvido no metabolismo de carboidratos, gorduras e aminoácidos.
Aplicação
Esses padrões secundários são qualificados como materiais de referência certificados. Eles são adequados para uso em diversas aplicações analíticas, incluindo não exclusivamente testes de liberação de produtos farmacêuticos, desenvolvimento de métodos farmacêuticos para análises qualitativas e quantitativas, testes de controle de qualidade de alimentos e bebidas, além de outras demandas de calibração.
O cloridrato de piridoxina pode ser usado como um padrão de referência farmacêutico para determinação de analito em formulações farmacêuticas usando cromatografia líquida de alta eficiência em fase reversa e técnicas espectrofotométricas.
Nota de análise
Esses padrões secundários são atribuíveis a diversos padrões primários da USP, EP (Ph. Eur.) e BP, quando disponíveis.
Outras notas
Este material de referência certificado (CRM) é produzido e certificado de acordo com a ISO 17034 e a ISO/IEC 17025. Todas as informações sobre o uso deste CRM podem ser encontradas no certificado de análise.
Nota de rodapé
Para ver um exemplo de certificado de análise deste material, insira LRAB3720 no espaço abaixo. Este é apenas um exemplo de certificado e pode não corresponder ao lote que você receberá.
Produtos recomendados
Encontre um material de referência digital para este produto na nossa plataforma on-line ChemisTwin® para NMR. Você pode usar esse equivalente digital no ChemisTwin® para confirmação da identidade da amostra e quantificação do composto (com padrão externo digital). Um espectro de NMR dessa substância pode ser visualizado e você pode fazer uma comparação on-line com sua amostra com apenas alguns cliques do mouse. Saiba mais aqui e inicie sua avaliação gratuita.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Simultaneous derivative spectrophotometric analysis of doxylamine succinate, pyridoxine hydrochloride and folic acid in combined dosage forms
Pathak A and Rajput JS
Indian Journal of Pharmaceutical Sciences, 70(4), 513-513 (2008)
Development and validation of RP-HPLC method for simultaneous determination of pyridoxine hydrochloride, isoniazid, pyrazinamide and rifampicin in pharmaceutical formulation
Dhal KS and Sharma R
Chem. Anal. (Warsaw), 54(6), 1487-1487 (2009)
Liat Ashkenazi-Hoffnung et al.
The Israel Medical Association journal : IMAJ, 15(1), 23-26 (2013-03-15)
Diclectin (pyridoxine 10 mg and doxylamine 10 mg) has traditionally been used to treat nausea and vomiting of pregnancy (NVP); however, this drug is unavailable in many countries. To evaluate the efficacy and safety of a simple bi-daily treatment regimen
Manfred Eggersdorfer et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(52), 12960-12990 (2012-12-05)
The discovery of vitamins as essential factors in the diet was a scientific breakthrough that changed the world. Diseases such as scurvy, rickets, beriberi, and pellagra were recognized to be curable with an adequate diet. These diseases had been prevalent
Sonia Fargue et al.
Biochimica et biophysica acta, 1832(10), 1776-1783 (2013-04-20)
Primary hyperoxaluria type 1 (PH1) is a rare hereditary calcium oxalate kidney stone disease caused by a deficiency of the liver-specific pyridoxal-phosphate-dependent peroxisomal enzyme alanine:glyoxylate aminotransferase (AGT). About one third of patients are responsive to pharmacological doses of pyridoxine (vitamin
Protocolos
Separation of Pyridoxine Hydrochloride (B6), analytical standard; Thiamine Hydrochloride (B1), analytical standard