Y0001226
Pyridoxine impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
6-Methyl-1,3-dihydrofuro[3,4-c]pyridin-7-ol
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
pyridoxine
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
n1cc2c(c(c1C)O)COC2
InChI
1S/C8H9NO2/c1-5-8(10)7-4-11-3-6(7)2-9-5/h2,10H,3-4H2,1H3
chave InChI
GFEZPGADIMGWOH-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)