Key Documents
1587001
USP
Piridoxina
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Adermina, HCl PN, Piridoxol, Vitamina B6
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H11NO3 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
205.64
Beilstein:
3632435
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
pharmaceutical primary standard
família API
pyridoxine
fabricante/nome comercial
USP
pf
214-215 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].Cc1ncc(CO)c(CO)c1O
InChI
1S/C8H11NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2,10-12H,3-4H2,1H3;1H
chave InChI
ZUFQODAHGAHPFQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Este produto é fornecido conforme entregue e especificado pela farmacopeia publicadora. Todas as informações fornecidas em respaldo a este produto, inclusive a sua FISPQ e eventuais folhetos de informações sobre o produto, foram desenvolvidos e publicados sob a autoridade da farmacopeia publicadora. Para maiores informações e assistência, vá para o site da farmacopeia publicadora.
Aplicação
Padrão de referência USP de cloridrato de piridoxina, destinado ao uso em testes e ensaios de qualidade especificados, conforme especificado nos compêndios da USP. Além disso, para uso com monografias da USP, como:
  • Comprimidos de cloridrato de piridoxina
  • Injeção de cloridrato de piridoxina
  • Vitaminas hidrossolúveis em comprimidos
  • Cápsulas de vitaminas hidrossolúveis
  • Preparação de vitaminas hidrossolúveis
  • Vitaminas solúveis em óleo e água com minerais em gel mastigável
Nota de análise
Esses produtos são apenas para fins de teste e ensaio. Eles não se destinam à administração a seres humanos ou animais e não podem ser usados para diagnóstico, tratamento ou cura de doenças de qualquer tipo.  ​
Outras notas
Pode haver restrições à venda.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Pyridoxine Hydrochloride
United States Pharmacopeia, 3782-3782 (2020)
Pyridoxine Hydrochloride Injection
United States Pharmacopeia, 32(2), 3783-3783 (2018)
Pyridoxine or pyridoxal-5'-phosphate for neonatal epilepsy: the distinction just got murkier.
Phillip L Pearl et al.
Neurology, 82(16), 1392-1394 (2014-03-25)
Elaine Aufiero et al.
Nutrition reviews, 62(3), 96-104 (2004-04-22)
It has been hypothesized that idiopathic carpal tunnel syndrome (CTS) is a manifestation of vitamin B6 deficiency. Some claim that B6 supplementation can alleviate symptoms. Others argue that pain relief occurs because of vitamin B6's anti-nociceptive properties or because B6
Gideon Koren
American journal of obstetrics and gynecology, 211(6), 602-606 (2014-08-26)
Presently, 97.7% of prescriptions for the treatment of nausea and vomiting in pregnancy in the United States are with medications not labeled for use in pregnancy, not indicated for nausea and vomiting in pregnancy, and not classified as safe in