Documentos Principais
43329
Supelco
2-(4-tert-Butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl)acetamide
reference material
Sinônimo(s):
Oxymetazoline impurity C (PhEur), 2-[4-(1,1-Dimethylethyl)-3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl]acetamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H21NO2
Número CAS:
Peso molecular:
235.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
grau
reference material
família API
oxymetazoline
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C14H21NO2/c1-8-6-11(14(3,4)5)13(17)9(2)10(8)7-12(15)16/h6,17H,7H2,1-5H3,(H2,15,16)
chave InChI
SZXVVIYVCJXDSD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ. Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)