T9326
Thrombin human
BioUltra, recombinant, expressed in HEK 293 cells, aqueous solution, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
Factor IIa
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Nível de qualidade
linha de produto
BioUltra
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
Formulário
aqueous solution
atividade específica
≥2,000 units/mg protein
peso molecular
37.4 kDa
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... F2(2147)
Aplicação
Definição da unidade
forma física
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Thrombin Factor IIa is an endolytic serine protease that selectively cleaves the Arg--Gly bonds of fibrinogen to form fibrin and release fibrinopeptides A and B.