Documentos Principais
T7513
Sigma-Aldrich
Trombina
lyophilized powder, ≥2,000 NIH units/mg protein (E1%/280 = 19.5)
Sinônimo(s):
Fator IIa
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
Formulário
lyophilized powder
Nível de qualidade
atividade específica
≥2,000 NIH units/mg protein (E1%/280 = 19.5)
peso molecular
heavy chain ~33 kDa
light chain ~5 kDa
nº de adesão UniProt
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
cow ... F2(280685)
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Protease de serina que cliva seletivamente ligações Arg-Gli do fibrinogênio para formar fibrina e fibrinopeptídeos A e B.
Definição da unidade
Activity is expressed in NIH units obtained by direct comparison to a NIH thrombin reference standard.
forma física
Lyophilized from saline sodium citrate buffer, pH 6.5
Nota de análise
A atividade é expressa em unidades do NIH, obtidas por comparação direta com um padrão de referência de trombina do NIH, Lote K.
O procedimento de ensaio do NIH (Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos) usa 0,2 ml de plasma diluído (1:1 com soro fisiológico) como substrato e 0,1 ml de amostra de trombina (estabilizada em solução tamponada de albumina a 1%) com base em uma modificação do método de Biggs. São usados para determinar as concentrações de trombina somente os tempos de coagulação na faixa de 15-25 segundos.
Outras notas
View more information on thrombin at www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Thrombin from human plasma
Roche
10602400001
Thrombin
Thrombin human BioUltra, recombinant, expressed in HEK 293 cells, aqueous solution, ≥95% (SDS-PAGE)
Sigma-Aldrich
T9326
Thrombin human
Trombina lyophilized powder, ≥2800 NIH units/mg protein (E1%/280, 18.3)
Sigma-Aldrich
T1063
Trombina
Thrombin from bovine plasma, 50 NIH units/mg dry wt
Sigma-Aldrich
1.12374
Thrombin
Trombina lyophilized powder, 1500-3500 NIH units/mg protein (E1%/280, 18.3), suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
T4393
Trombina
U Seligsohn
Haemophilia : the official journal of the World Federation of Hemophilia, 18 Suppl 4, 161-165 (2012-06-29)
For patients affected by severe inherited platelet dysfunctions, e.g. Glanzmann thrombasthenia (GT) or Bernard-Soulier syndrome (BSS), platelet transfusion is frequently needed for controlling spontaneous bleeding, and is always needed when trauma occurs or surgery is performed. For the mild-to-moderate bleeding
J Y Chueh et al.
AJNR. American journal of neuroradiology, 32(7), 1237-1244 (2011-05-21)
Mechanical behavior of the thromboembolus is one of the key factors that determine the efficacy of thrombectomy devices for revascularization in AIS. We characterized the mechanical properties and composition of thromboemboli from clinical cases and compared them with commonly used
B Bijina et al.
Saudi journal of biological sciences, 18(3), 273-281 (2011-07-01)
Protease inhibitors are well known to have several applications in medicine and biotechnology. Several plant sources are known to return potential protease inhibitors. In this study plants belonging to different families of Leguminosae, Malvaceae, Rutaceae, Graminae and Moringaceae were screened
Andrea Stöhr et al.
Journal of molecular and cellular cardiology, 63, 189-198 (2013-07-31)
Myosin-binding protein C (Mybpc3)-targeted knock-in mice (KI) recapitulate typical aspects of human hypertrophic cardiomyopathy. We evaluated whether these functional alterations can be reproduced in engineered heart tissue (EHT) and yield novel mechanistic information on the function of cMyBP-C. EHTs were
N J Royle et al.
Somatic cell and molecular genetics, 13(3), 285-292 (1987-05-01)
The gene for human prothrombin, or factor II (F2) has been assigned to 11p11-q12 by the combined use of a panel of somatic cell hybrid DNAs and in situ hybridization, using both cDNA and genomic probes. In addition, the cDNA
Artigos
Thrombin Factor IIa is an endolytic serine protease that selectively cleaves the Arg--Gly bonds of fibrinogen to form fibrin and release fibrinopeptides A and B.
Protocolos
Thrombin is an endolytic serine protease that selectively cleaves the Arg–Gly bonds of fibrinogen to form fibrin and release fibrinopeptides A and B.