A6191
Antipain dihydrochloride
lyophilized powder
Sinônimo(s):
N-(Nα-Carbonyl-Arg-Val-Arg-al)-Phe
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Antipain dihydrochloride from microbial source, protease inhibitor
fonte biológica
Streptomyces sp.
Nível de qualidade
Formulário
lyophilized powder
potência
1.4 μM Ki
solubilidade
H2O: 50 mg/mL
1-butanol: soluble
1-propanol: soluble
DMSO: soluble
ethanol: soluble
methanol: soluble
Modo de ação
enzyme | inhibits
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].Cl[H].[H]C(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)NC(Cc1ccccc1)C(O)=O)C(C)C
InChI
1S/C27H44N10O6.2ClH/c1-16(2)21(23(40)34-18(15-38)10-6-12-32-25(28)29)37-22(39)19(11-7-13-33-26(30)31)35-27(43)36-20(24(41)42)14-17-8-4-3-5-9-17;;/h3-5,8-9,15-16,18-21H,6-7,10-14H2,1-2H3,(H,34,40)(H,37,39)(H,41,42)(H4,28,29,32)(H4,30,31,33)(H2,35,36,43);2*1H/t18?,19-,20?,21-;;/m0../s1
chave InChI
YAHXZYICKJUJEO-BXLPLHKWSA-N
Descrição geral
Aplicação
papain, 0.16
trypsin, 0.26
cathepsin A, 1.19
cathepsin B, 0.59
cathepsin D, 125
plasmin, >93
chymotrypsin and pepsin, >250
It also has been reported to inhibit calpain I, (porcine) with Ki = 1.4 μM
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
Dilute solutions should be stored on ice and kept for only a day because of the terminal aldehyde, which is subject to oxidation and racemization.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Papain is a cysteine protease of the peptidase C1 family. Papain consists of a single polypeptide chain with three disulfide bridges and a sulfhydryl group necessary for activity of the enzyme.