Documentos Principais
S9009
Sigma-Aldrich
Sar-Pro-Arg p-nitroanilide dihydrochloride
thrombin substrate, ≥97% (HPLC), powder
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H30N8O5 · 2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
535.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.32
Nome do produto
Sar-Pro-Arg p-nitroanilide dihydrochloride, thrombin substrate
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
powder
solubilidade
water: 25 mg/mL, clear, colorless to light yellow
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CNCC(=O)N1CCCC1C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)Nc2ccc(cc2)N(=O)=O
InChI
1S/C20H30N8O5.ClH/c1-23-12-17(29)27-11-3-5-16(27)19(31)26-15(4-2-10-24-20(21)22)18(30)25-13-6-8-14(9-7-13)28(32)33;/h6-9,15-16,23H,2-5,10-12H2,1H3,(H,25,30)(H,26,31)(H4,21,22,24);1H
chave InChI
KMSNYOSWLIQVAN-UHFFFAOYSA-N
Substratos
Chromogenic substrate for thrombin.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
A Duncan et al.
Clinical chemistry, 31(6), 853-855 (1985-06-01)
Automated procedures involving a chromogenic substrate sensitive to thrombin-sarcosine-Pro-Arg p-nitroanilide were compared with conventional tests for prothrombin times and activated partial thromboplastin times (APTT) and with specific assays for factors V, VII, VIII, IX, X, XI, and XII. The reproducibility
Usman Bacha et al.
Chemical biology & drug design, 72(1), 34-49 (2008-07-10)
Coronaviruses comprise a large group of RNA viruses with diverse host specificity. The emergence of highly pathogenic strains like the SARS coronavirus (SARS-CoV), and the discovery of two new coronaviruses, NL-63 and HKU1, corroborates the high rate of mutation and