Documentos Principais
T6884
Sigma-Aldrich
Trombina
lyophilized powder, ≥2,000 NIH units/mg protein (E1%/280, 18.3)
Sinônimo(s):
Fator IIa
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
fonte biológica
human plasma
Nível de qualidade
Formulário
lyophilized powder
atividade específica
≥2,000 NIH units/mg protein (E1%/280, 18.3)
peso molecular
37.4 kDa
Impurezas
HIV and HBsAg, source material tested negative
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... F2(2147)
Descrição geral
A trombina é a protease de coagulação final em relação à hemostasia, promovendo efeitos pró-coagulantes e anticoagulantes.
A trombina é produzida por clivagem proteolítica da protrombina inativa no fígado. Ela é uma glicoproteína com quatro domínios estruturais: o domínio Gal com ácido glutâmico 10 γ-carboxilado, dois domínios kringle e o domínio protease de serina tipo tripsina. O gene da protrombina foi mapeado no cromossomo humano no locus 11p11.2.
Aplicação
A trombina de plasma humano foi usada:
  • no preparo de géis de fibrina para avaliar a morfologia de células estromais de medula óssea humana (hBMSC),
  • na ativação de plaquetas,
  • para avaliar a integridade das monocamadas de células endoteliais (CE)
A trombina é usada para clivagem sítio-específica de proteínas de fusão recombinantes contendo um sítio acessível de reconhecimento de trombina para remoção de caudas de afinidade.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A principal função da trombina é a clivagem do fibrinogênio em fibrina para ajudar na formação de coágulos estáveis. Diversas mutações no gene da protrombina contribuem para sua deficiência, resultando em coagulopatias, como disprotrombinemia e hipoprotrombinemia. Altos níveis de trombina causam neurotoxicidade nos neurônios dopaminérgicos e contribuem para a progressão da doença de Parkinson. Níveis alterados de trombina modulam a via de coagulação na esclerose múltipla. Pacientes com doença arterial coronariana (DAC) têm níveis elevados de trombina. O acúmulo de trombina nos emaranhados neurofibrilares do cérebro pode contribuir para a agregação da proteína tau e a fisiopatologia da doença de Alzheimer.
A trombina é usada para clivagem sítio-específica de proteínas de fusão recombinantes contendo um sítio acessível de reconhecimento de trombina para remoção de caudas de afinidade. A trombina foi usada em um estudo que investigou a via da proteína C na função da barreira intestinal.
Protease serina que cliva seletivamente ligações Arg-Gly do fibrinogênio para formar fibrina e fibrinopeptídeos A e B.
Definição da unidade
A atividade é expressa em unidades do NIH obtidas por comparação direta a um padrão de referência de trombina do NIH
forma física
Liofilizada a partir de solução salina de tampão de citrato de sódio, pH 6,5
Nota de análise
O procedimento de ensaio do NIH (Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos) usa 0,2 ml de plasma diluído (1:1 com soro fisiológico) como substrato e 0,1 ml de amostra de trombina (estabilizada em solução tamponada de albumina 1%) com base em uma modificação do método de Biggs. Apenas tempos de coagulação na faixa de 15-25 segundos são usados para determinar as concentrações de trombina.
Outras notas
Veja mais informações sobre trombina em www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
Exoneração de responsabilidade
SOMENTE PARA USO EM PESQUISA. Esse produto é regulamentado na França quando se destina ao uso para fins científicos, inclusive para atividades de importação e exportação (Artigo L 1211-1 parágrafo 2 do Código de Saúde Pública). O comprador (ou seja, o usuário final) deve obter uma autorização de importação do Ministério da Pesquisa da França, conforme o Artigo L1245-5-1 II. do Código de Saúde Pública. Ao solicitar este produto, você confirma que obteve a autorização de importação adequada.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Thrombin generation correlates with disease duration in multiple sclerosis (MS): Novel insights into the MS-associated prothrombotic state
Parsons MEM, et al.
Multiple Sclerosis Journal, 3(4) (2017)
Silvia D'Alessio et al.
Annals of the New York Academy of Sciences, 1258, 78-85 (2012-06-27)
The protein C (PC) pathway is a well-characterized anticoagulant system. Produced mainly by the liver as a zymogen, PC is activated on the vascular endothelial cell surface by thrombin-thrombomodulin complex. Once activated, PC inactivates two important cofactors of the coagulation
Effect of the scaffold microenvironment on cell polarizability and capacitance determined by probabilistic computations
Betancourt BA, et al.
Bio-medical materials and engineering, 13(2), 025012-025012 (2018)
Thrombin a-chain: activation remnant or allosteric effector?
Carter ISR, et al.
Thrombosis, 2010 (2010)
Howard Kim et al.
PloS one, 6(6), e21744-e21744 (2011-07-09)
Neural stem/progenitor cells (NSPCs) have great potential as a cell replacement therapy for spinal cord injury. However, poor control over transplant cell differentiation and survival remain major obstacles. In this study, we asked whether dibutyryl cyclic-AMP (dbcAMP), which was shown
Artigos
Thrombin Factor IIa is an endolytic serine protease that selectively cleaves the Arg--Gly bonds of fibrinogen to form fibrin and release fibrinopeptides A and B.