Key Documents
SRE0003
Sigma-Aldrich
Trombina
Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents
Sinônimo(s):
Fator IIa
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
fonte biológica
bovine plasma
Nível de qualidade
forma
powder
atividade específica
80-300 NIH units/mg protein
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
Protease de serina que cliva seletivamente ligações Arg-Gli do fibrinogênio para formar fibrina e fibrinopeptídeos A e B.
Definição da unidade
Activity is expressed in NIH units obtained by direct comparison to a NIH thrombin reference standard.
Nota de análise
A atividade é expressa em unidades do NIH, obtidas por comparação direta com um padrão de referência de trombina do NIH, Lote K.
O procedimento de ensaio do NIH (Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos) usa 0,2 ml de plasma diluído (1:1 com soro fisiológico) como substrato e 0,1 ml de amostra de trombina (estabilizada em solução tamponada de albumina a 1%) com base em uma modificação do método de Biggs. São usados para determinar as concentrações de trombina somente os tempos de coagulação na faixa de 15-25 segundos.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5