T4393
Trombina
lyophilized powder, 1500-3500 NIH units/mg protein (E1%/280, 18.3), suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Fator IIa
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human plasma
Nível de qualidade
esterilidade
sterile
forma
lyophilized powder
atividade específica
1500-3500 NIH units/mg protein (E1%/280, 18.3)
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
HIV, hepatitis B and hepatitis C, tested negative
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... F2(2147)
Descrição geral
Aplicação
- as a medium supplement for the pre-treatment of endothelial cell culture prior to confocal microscopy and enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- in the gelatinization of mesenchymal stem cells (MSCs) for preparing fibrin–MSC construct
- for screening serine protease inhibitor, OGTI from frog skin secretion
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
Reconstituição
Nota de análise
Exoneração de responsabilidade
inibidor
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Os clientes também visualizaram
Artigos
Thrombin Factor IIa is an endolytic serine protease that selectively cleaves the Arg--Gly bonds of fibrinogen to form fibrin and release fibrinopeptides A and B.