T8885
Trombina
lyophilized powder, Suitable for routine use in the thrombin time test
Sinônimo(s):
Fator IIa
fonte biológica
human plasma
Formulário
lyophilized powder
embalagem
vial of ≥10 NIH units
Impurezas
HIV, hepatitis B and hepatitis C, tested negative
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... F2(2147)
Descrição geral
A trombina é a protease de coagulação final em termos da hemostasia, promovendo efeitos pró-coagulantes e anticoagulantes.
Aplicação
A trombina é usada para clivagem específica em determinados sítios de proteínas de fusão recombinantes contendo um sítio acessível de reconhecimento de trombina para remoção de marcadores de afinidade. A trombina foi usada em um estudo que comparou a eficácia e a segurança da heparinas de baixo peso molecular (HBPM) às de outros anticoagulantes usados como profilaxia do tromboembolismo venoso em cirurgias ortopédicas de grande porte.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Protease serina que cliva seletivamente ligações Arg-Gly do fibrinogênio para formar fibrina e fibrinopeptídeos A e B.
Definição da unidade
A atividade é expressa em unidades do NIH, obtidas por comparação direta com um padrão de referência de trombina do NIH
Reconstituição
Quando reconstituído com 1 ml de H2O, um frasco contém 10 mg de albumina sérica bovina, NaCl 0,15 M e cloreto de sódio 0,05 M, pH 6,5
Nota de análise
O procedimento de ensaio do NIH (Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos) usa 0,2 ml de plasma diluído (1:1 com soro fisiológico) como substrato e 0,1 ml de amostra de trombina (estabilizada em solução tamponada de albumina 1%) com base em uma modificação do método de Biggs. Apenas tempos de coagulação na faixa de 15-25 segundos são usados para determinar as concentrações de trombina.
Outras notas
Veja mais informações sobre trombina no site www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
Exoneração de responsabilidade
SOMENTE PARA USO EM PESQUISA. Esse produto é regulamentado na França quando se destina ao uso para fins científicos, inclusive para atividades de importação e exportação (Artigo L 1211-1 parágrafo 2 do Código de Saúde Pública). O comprador (ou seja, o usuário final) deve obter uma autorização de importação do Ministério da Pesquisa da França, conforme o Artigo L1245-5-1 II. do Código de Saúde Pública. Ao solicitar este produto, você confirma que obteve a autorização de importação adequada.
Inibidor
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Diana M Sobieraj et al.
Pharmacotherapy, 32(9), 799-808 (2012-06-30)
To evaluate the comparative efficacy and safety of low-molecular-weight heparins (LMWHs) versus other anticoagulants as venous thromboembolism prophylaxis in major orthopedic surgery. Systematic review with meta-analysis of 37 randomized controlled trials. Patients undergoing total hip replacement, total knee replacement, or
Michael Hultström et al.
Biomedicines, 10(6) (2022-06-25)
Hypercoagulation and endothelial dysfunction play central roles in severe forms of COVID-19 infections, but the molecular mechanisms involved are unclear. Increased plasma levels of the inflammatory cytokine and TIE2 receptor antagonist Angiopoietin-2 were reported in severely ill COVID-19 patients. In
Deepti Sharma et al.
Communications biology, 5(1), 479-479 (2022-05-20)
Pathological retinal neovascularization (NV) is a clinical manifestation of various proliferative retinopathies, and treatment of NV using anti-VEGF therapies is not selective, as it also impairs normal retinal vascular growth and function. Here, we show that genetic deletion or siRNA-mediated
Michael Ablinger et al.
International journal of molecular sciences, 22(7) (2021-04-04)
Intermediate junctional epidermolysis bullosa caused by mutations in the COL17A1 gene is characterized by the frequent development of blisters and erosions on the skin and mucous membranes. The rarity of the disease and the heterogeneity of the underlying mutations renders
Somasundaram Raghavan et al.
The Journal of biological chemistry, 293(27), 10574-10589 (2018-05-20)
Although signaling of thrombin via its receptor protease-activated receptor 1 (Par1) is known to occur in atherothrombosis, its link to the actual pathogenesis of this condition is less clear. To better understand the role of thrombin-Par1 signaling in atherosclerosis, here