Documentos Principais
605206
Sigma-Aldrich
Thrombin, Citrate-Free, Human Plasma
Sinônimo(s):
Thrombin, Citrate-Free, Human Plasma
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.25
fonte biológica
human plasma
Nível de qualidade
descrição
Merck USA index - 14, 9383
Formulário
liquid
atividade específica
≥2500 NIH units/mg protein
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Descrição geral
Native thrombin from human plasma. Formulation useful for procedures in which the presence of citrate is undesirable.
Native thrombin from human plasma. Key enzyme in the coagulation cascade. Converts fibrinogen to fibrin and activates factor XIII, which cross-links and stabilizes the fibrin polymer. Formulation useful for procedures in which presence of citrate is undesirable.
Advertência
Toxicity: Harmful (C)
Definição da unidade
One unit is determined by comparison with a standard curve prepared using the Bureau of Biologics standard thrombin.
forma física
In 100 mM NaCl, 20 mM Tris-HCl, pH 7.4.
Nota de preparo
Prepared from plasma that has been shown by certified tests to be negative for HBsAg and for antibodies to HIV and HCV.
Reconstituição
Following initial thaw, aliquot and freeze (-70°C).
Nota de análise
Homogeneous by SDS-PAGE
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Fibrinogênio 50-70% protein (≥80% of protein is clottable)
Sigma-Aldrich
F3879
Fibrinogênio