Documentos Principais
605195
Sigma-Aldrich
Trombina, plasma humano, alta atividade
Sinônimo(s):
Trombina, plasma humano, alta atividade
About This Item
Número CAS:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.25
fonte biológica
human plasma
Nível de qualidade
Formulário
lyophilized solid
atividade específica
≥2800 NIH units/mg protein
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
solubilidade
water: 1 mg/mL, cloudy
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Desenvolvida para uso em testes de tempo de coagulação da trombina. Enzima importante que ativa o fator XIII e converte o fibrinogênio em fibrina.
Desenvolvida para uso em testes de tempo de coagulação da trombina. Proteases serina formadas no plasma durante o processo de coagulação a partir da protrombina, cálcio e tromboplastina. Age na proteína plasmática solúvel fibrinogênio para convertê-la em um coágulo de fibrina insolúvel. Preparada a partir de protrombina humana homogênea por ativação com Fator Xa, Fator Va e fosfolipídio. Desenvolvida para uso em testes de tempo de trombina.
Advertência
Toxicidade: Nociva (C)
Definição da unidade
Uma unidade é determinada por comparação a uma curva padrão preparada usando a trombina padrão do Bureau of Biologics.
forma física
Liofilizado de NaCl 200 mM, citrato de sódio 50 mM, PEG-8000 0,1%, pH 6,5.
Nota de preparo
Preparação a partir de plasma negativo para HBsAg e anticorpos contra HIV e HCV, conforme demonstrado por testes certificados.
Reconstituição
Após a reconstituição, separe alíquotas e congele (-20 °C). As soluções-estoque são estáveis por até 6 meses a -20 °C.
Nota de análise
Ativação completa a partir de protrombina homogênea por SDS-PAGE
Outras notas
Forsberg, G., et al. 1992. J. Protein Chem.11, 201.
Garcia, J.G. 1992. J. Lab. Clin. Med.120, 513.
Scarborough, R.M., et al. 1992. J. Biol. Chem.267, 13146.
Weigel, L.M., et al. 1992. Infect. Immun.60, 1568.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
SOMENTE PARA FINS DE PESQUISA. Esse produto é regulamentado na França quando se destina ao uso para fins científicos, inclusive para atividades de importação e exportação (Artigo L 1211-1 parágrafo 2 do Código de Saúde Pública). O comprador (ou seja, o usuário final) deve obter uma autorização de importação do Ministério da Pesquisa da França, conforme o Artigo L1245-5-1 II. do Código de Saúde Pública. Ao solicitar este produto, você confirma que obteve a autorização de importação adequada.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
Thrombin from human plasma
Roche
10602400001
Thrombin
Thrombin human BioUltra, recombinant, expressed in HEK 293 cells, aqueous solution, ≥95% (SDS-PAGE)
Sigma-Aldrich
T9326
Thrombin human
Fibrinogênio 50-70% protein (≥80% of protein is clottable)
Sigma-Aldrich
F3879
Fibrinogênio
Trombina lyophilized powder, ≥1,000 NIH units/mg protein (E1%/280, 18.3)
Sigma-Aldrich
T7009
Trombina
Trombina lyophilized powder, Suitable for routine use in the thrombin time test
Sigma-Aldrich
T8885
Trombina
Trombina 400-1000 NIH units/mg protein
Sigma-Aldrich
T7572
Trombina