604980
Thrombin, Bovine, High Activity
Sinônimo(s):
Thrombin, Bovine, High Activity
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bovine
Nível de qualidade
descrição
Merck USA index - 14, 9383
Formulário
lyophilized
atividade específica
≥1800 NIH units/mg protein
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
solubilidade
water: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
- to stimulate LNCaP cell and to study the effect of activation of G-protein-coupled receptors (GPCRs)
- in fibrin gel fabrication
- to form fibrinogen gel by fibrinogen gel-based method
Ações bioquímicas/fisiológicas
Advertência
forma física
Nota de análise
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1