605157
Thrombin, Bovine
Sinônimo(s):
Thrombin, Bovine
About This Item
Produtos recomendados
forma
lyophilized
Nível de qualidade
atividade específica
≥1800 NIH units/mg protein
≥50 NIH units/mg dry wt
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
solubilidade
0.05 M NaCl: ≤2000 NIH units/mL
water: >2000 NIH units/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Definição da unidade
forma física
Reconstituição
From Catalog:
Desc. Field- added "Key enzyme that activates factor XIII and converts fibronogen into fibrin."
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1