605160
Thrombin, Plasminogen-Free, Bovine
Sinônimo(s):
Thrombin, Plasminogen-Free, Bovine
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Merck USA index - 14, 9383
Nível de qualidade
Formulário
lyophilized
atividade específica
≥1000 NIH units/mg protein
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated
solubilidade
water: 1 mg/mL
atividade externa
Plasminogen, none detected (by rocket IEP)
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Advertência
Definição da unidade
forma física
Reconstituição
Nota de análise
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1