Documentos Principais
F3879
Sigma-Aldrich
Fibrinogênio
50-70% protein (≥80% of protein is clottable)
Sinônimo(s):
Fator I
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.61
fonte biológica
human plasma
Formulário
powder
qualidade
50-70% protein (≥80% of protein is clottable)
peso molecular
α-chain 63.5 kDa
β-chain 56 kDa
γ chain 47 kDa (about 4% carbohydrate content)
soluble dimer 340 kDa
concentração
50-70% protein (biuret)
técnica(s)
ELISA: suitable
solubilidade
0.9% NaCl: soluble 10 mg/mL
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
Descrição geral
O fibrinogênio, ou fator I, é uma hemoproteína que está envolvida na coagulação e é convertida em fibrina pela trombina. O fibrinogênio tem um peso molecular aproximado de 340 kDa
Aplicação
O fibrinogênio foi usado na indução da liberação de fator citotóxico semelhante a TNF de macrófagos murinos. Ele foi usado para a fabricação de estruturas de fibrina com arquitetura em microescala controlada por uma técnica de polimerização-micromoldagem com dois fótons.
O fibrinogênio também foi usado no desenvolvimento de um ensaio de microarranjo de ensaio de imunoabsorção enzimática, tipo sanduíche, específico para fibrinogênio para distinguir entre amostras de soro e de plasma sanguíneo.
O fibrinogênio de plasma humano foi usado:
  • para a produção de hidrogéis de fibrina
  • para o preparo de construtos de fibrina-CTMs (células-tronco mesenquimais)-cartilagem
  • para analisar as propriedades repelentes de proteínas da superfície de PFDA-co-DEGDME (éter dimetílico do dietilenoglicol) usando microbalança de cristal de quartzo (MCQ)
Ações bioquímicas/fisiológicas
O fibrinogênio é uma proteína de fase aguda que faz parte da cascata de coagulação de proteínas. O resultado final da cascata é a produção de trombina, que converte fibrinogênio em fibrina. A trombina proteolisa rapidamente o fibrinogênio, liberando o fibrinopeptídeo A. A perda desse pequeno peptídeo não é suficiente para tornar a molécula de fibrina resultante insolúvel, mas tende a formar complexos com as moléculas adjacentes de fibrina e fibrinogênio. Em seguida, a trombina cliva da fibrina um segundo peptídeo, o fibrinopeptídeo B, e, então, os monômeros de fibrina formados se polimerizam espontaneamente para formar um gel insolúvel. A fibrina polimerizada é mantida íntegra por forças não covalentes e eletrostáticas e estabilizada pela enzima de transamidação, fator XIIIa, que é produzida pela ação da trombina sobre o fator XIII. Os agregados insolúveis de fibrina (coágulos) e as plaquetas agregadas bloqueiam, então, o vaso sanguíneo danificado e impedem sangramento adicional. A quantidade de fibrinogênio no plasma pode funcionar como um indicador não específico da presença ou ausência de um processo inflamatório no organismo. O fibrinogênio originário de qualquer mamífero será clivado por uma trombina originária de qualquer mamífero.
Proteína de fase aguda que faz parte da cascata de coagulação de proteínas.
Especificações
O material de origem testou negativo para HIV e HBsAg.
forma física
Pó liofilizado contendo aproximadamente 15% de citrato de sódio e aproximadamente 25% de cloreto de sódio.
Reconstituição
A forma ideal de solubilizar o fibrinogênio é colocá-lo sobre soro fisiológico morno (37 ºC), porque o fibrinogênio não se dissolve em água. A concentração do soro fisiológico pode estar na faixa de 0,85%-0,9%. A solução de fibrinogênio-soro fisiológico pode ser gentilmente agitada, mas não deve ser centrifugada. O fibrinogênio se dissolve lentamente, produzindo uma solução de aspecto turvo. O fibrinogênio pode ser esterilizado por filtração, mas pode não passar através de um filtro de 0,1 μ. Sugere-se um filtro de 0,2 μ, com pressão positiva usando uma seringa e filtro de "botão". Não se deve utilizar filtração a vácuo, pois pode provocar a quebra da molécula durante a filtração.
Nota de análise
Proteínas determinadas por biureto
Exoneração de responsabilidade
SOMENTE PARA USO EM PESQUISA. Esse produto é regulamentado na França quando se destina ao uso para fins científicos, inclusive para atividades de importação e exportação (Artigo L 1211-1 parágrafo 2 do Código de Saúde Pública). O comprador (ou seja, o usuário final) deve obter uma autorização de importação do Ministério da Pesquisa da França, conforme o Artigo L1245-5-1 II. do Código de Saúde Pública. Ao solicitar este produto, você confirma que obteve a autorização de importação adequada.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Amphiphilic Copolymer Coatings via Plasma Polymerisation Process: Switching and Anti-Biofouling Characteristics.
Kumar V, et al.
Plasma Processes and Polymers, 8, 373-385 (2011)
L J Walsh et al.
Journal of dental research, 65(12), 1424-1426 (1986-12-01)
T6 is an antigen which is a highly specific marker for Langerhans cells. Previous studies have demonstrated that Interleukin-1 (IL-1) and an IL-1 inhibitor (ILS) modulate T6 expression (T6E) in explant culture. The present study examined the effects of IL-1
James S Dobson et al.
Toxins, 11(5) (2019-05-10)
The functional activities of Anguimorpha lizard venoms have received less attention compared to serpent lineages. Bite victims of varanid lizards often report persistent bleeding exceeding that expected for the mechanical damage of the bite. Research to date has identified the
Dwin Grashof et al.
Toxins, 12(2) (2020-02-06)
Envenomations are complex medical emergencies that can have a range of symptoms and sequelae. The only specific, scientifically-validated treatment for envenomation is antivenom administration, which is designed to alleviate venom effects. A paucity of efficacy testing exists for numerous antivenoms
Anastasia Koroleva et al.
Biofabrication, 4(1), 015001-015001 (2012-01-20)
Fabrication of three-dimensional (3D) fibrin scaffolds with tightly controllable pore sizes and interconnections has been investigated. The scaffolds were produced using a combination of two-photon polymerization (2PP) and micromolding techniques. Master structures were fabricated by 2PP and regenerated in fibrin
Artigos
We will explore the technological advances that have contributed toward the progress of 3DP of tissue engineering scaffolds, current materials used to create 3DP scaffolds, and the challenges that remain.