T7572
Trombina
400-1000 NIH units/mg protein
Sinônimo(s):
Fator IIa
About This Item
Produtos recomendados
forma
lyophilized powder
Nível de qualidade
atividade específica
400-1000 NIH units/mg protein
Impurezas
HIV, hepatitis B and hepatitis C, tested negative
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... F2(2147)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
Nota de análise
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Os clientes também visualizaram
Artigos
Thrombin Factor IIa is an endolytic serine protease that selectively cleaves the Arg--Gly bonds of fibrinogen to form fibrin and release fibrinopeptides A and B.