D0879
Diisopropylfluorophosphate
Sinônimo(s):
DFP, DIFP, Diisopropyl phosphorofluoridate, Phosphoric acid diisopropyl ester fluoride
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.58 mmHg ( 20 °C)
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.385 (lit.)
p.e.
62 °C/9 mmHg (lit.)
pf
−82 °C (lit.)
solubilidade
anhydrous isopropanol: 0.1-0.5 M (stable for months if stored at -70 °C)
H2O: 1.5% at 25 °C (very unstable (at pH 7.5, half-life = 1 hr); decomposed by alkali.)
densidade
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
espectro de atividade do antibiótico
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Modo de ação
protein synthesis | interferes
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)OP(F)(=O)OC(C)C
InChI
1S/C6H14FO3P/c1-5(2)9-11(7,8)10-6(3)4/h5-6H,1-4H3
chave InChI
MUCZHBLJLSDCSD-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ACHE(43) , PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Aplicação
- in combination with inactivated thrombin in Affi-Gel 10 column for the purification of recombinant human thrombomodulin with its chondroitin sulfate chain (shrTMCSA)
- for inducing status epilepticus (SE) in adult rats
- as an irreversible serine protease inhibitor in human neutrophil subcellular fractions
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
is unstable when exposed to moisture. DIFP will develop a dark yellow color upon decomposition.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Enzyme Explorer Product Application Index for Elastase. Leukocyte elastase is a 29KDa serine endoprotease of the Proteinase S1 Family. It exists as a single 238 amino acid-peptide chain with four disulfide bonds.
Analytical Enzyme Chymotrypsin: Chymotrypsin is produced in the acinar cells of the pancreas as the inactive precursor, chymotrypsinogen.