46192
Paraoxon-methyl
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
O,O-Dimethyl O-(4-nitrophenyl) phosphate
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
NMR: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.523
pf
0-4 °C
adequação
passes test for identity (NMR)
aplicação(ões)
agriculture
environmental
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COP(=O)(OC)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H10NO6P/c1-13-16(12,14-2)15-8-5-3-7(4-6-8)9(10)11/h3-6H,1-2H3
chave InChI
BAFQDKPJKOLXFZ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 1
Órgãos-alvo
Nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
212.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
100 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?