Documentos Principais
CHROMTH-RO
Roche
Chromozym TH
Sinônimo(s):
thrombin substrate
About This Item
Código UNSPSC:
12352204
Ensaio
90% (Tosyl-Gly-Pro-Arg-4-nitranilide acetate (enzymatic))
90% (enzymatic)
Nível de qualidade
Formulário
powder
peso molecular
Mr 662.62
embalagem
pkg of 100 mg (11585398001)
pkg of 20 mg (10206849001)
fabricante/nome comercial
Roche
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
20-25°C
Descrição geral
Chromozym® TH is a chromophoric substrate mostly used to detect thrombin activity
Tosyl-Gly-Pro-Arg-4-nitranilide acetate
Aplicação
Use Chromozym® TH as a substrate for the determination of serine proteases, specifically thrombin in aqueous solutions.
Qualidade
Contaminant: 1% free 4-nitraniline
Sequência
Tosyl-glycyl-polyl-arginine-4-nitranilideacetate
Nota de preparo
Working concentration: Approximately 0.2 mM
Storage conditions (working solution): 2 to 8 °C
A substrate solution (approx. 2 mM) is stable for at least 4 weeks if stored at 2 to 8 °C.
Outras notas
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
Informações legais
Chromozym is a registered trademark of Pentapharm AG, Basel
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
E Perzborn et al.
Journal of thrombosis and haemostasis : JTH, 3(3), 514-521 (2005-03-08)
BAY 59-7939 is an oral, direct Factor Xa (FXa) inhibitor in development for the prevention and treatment of arterial and venous thrombosis. BAY 59-7939 competitively inhibits human FXa (K(i) 0.4 nm) with > 10 000-fold greater selectivity than for other