PHR3398
S-Selenomethionine
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
Seleno-L-methionine, (S)-2-Amino-4-(methylseleno)butyric acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1611955
embalagem
pkg of 200 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
C[Se]CC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2Se/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
chave InChI
RJFAYQIBOAGBLC-BYPYZUCNSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)