S3132
Seleno-L-methionine
≥98% (TLC), powder, IgE expression inhibitor
Sinônimo(s):
(S)-2-Amino-4-(methylseleno)butyric acid
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Seleno-L-methionine, ≥98% (TLC), powder
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
powder
cor
white to off-white
solubilidade
H2O: 50 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[Se]CC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2Se/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
chave InChI
RJFAYQIBOAGBLC-BYPYZUCNSA-N
Descrição geral
Aplicação
- in toxicity studies in Japanese Medaka embryos
- to study its effects on selenium status indicators in pregnant long-tailed macaques (Macaca Fascicularis)
- to label proteins for single wavelength anomalous dispersion (SAD) phasing
- as a nonchemical stressor to treat Japanese Medaka fish embryos
- to label proteins for Single wavelength Anomalous Dispersion (SAD) phasing
- to study the distribution and inhibition effects of seleno-L-methionine on 4T1 mouse mammary carcinoma
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
250.3 - 346.3 °F
Ponto de fulgor (°C)
121.3 - 174.6 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.