561505
L-Selenomethionine
L Selenomethionine increases the expression of glutathione peroxidase.
Sinônimo(s):
L-Selenomethionine, SeMet
descrição
Merck USA index - 14, 8441
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white to off-white
solubilidade
water: 50 mg/mL
traços de cátion
Se: ≥39.5%
heavy metals: ≤10 ppm
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[Se](CC[C@H]([N+H3])C(=O)[O-])C
InChI
1S/C5H11NO2Se/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
chave InChI
RJFAYQIBOAGBLC-BYPYZUCNSA-N
Descrição geral
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Boles, J.O., et al. 1992. J. Biol. Chem.267, 22217.
Nielson, J.B. and Anderson, O. 1992. Toxicology74, 233.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
250.3 - 346.3 °F
Ponto de fulgor (°C)
121.3 - 174.6 °C