S0520
Selenocystamine dihydrochloride
>98% (TLC), suitable for ligand binding assays
Sinônimo(s):
2,2′-diselenobis-Ethanamine hydrochloride (1:2)
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Selenocystamine dihydrochloride, powder
Ensaio
>98% (TLC)
Formulário
powder
técnica(s)
ligand binding assay: suitable
cor
yellow to orange
solubilidade
H2O: soluble, clear to slightly hazy
cadeia de caracteres SMILES
NCC[Se][Se]CCN.[H]Cl.[H]Cl
InChI
1S/C4H12N2Se2.ClH/c5-1-3-7-8-4-2-6;/h1-6H2;1H
chave InChI
PKRYDZYGNSZBHO-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?