Ensaio
99%
forma
solid
pf
121-124 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O[Se](=O)c1ccccc1
InChI
1S/C6H6O2Se/c7-9(8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,7,8)
chave InChI
WIHKGDVGLJJAMC-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?