367141
Selenophene
97%
Sinônimo(s):
Selenacyclopentadiene, Selenofuran
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.58 (lit.)
p.e.
110-111 °C (lit.)
pf
−30 °C (lit.)
densidade
1.423 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
c1cc[se]c1
InChI
1S/C4H4Se/c1-2-4-5-3-1/h1-4H
chave InChI
MABNMNVCOAICNO-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- as conjugated linker in the synthesis of organic dyes
- in the synthesis of selenophene-2-carbonitrile
- in the synthesis of selenophene diketopyrrolopyrrole polymers
- as building block for the electrically conducting polyalkyl selenophene
acessório
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
26.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-3 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?