281018
Sodium thiomethoxide
95%
Sinônimo(s):
Sodium methanethiolate, Methanethiol sodium salt, Sodium thiomethoxide
Ensaio
95%
Formulário
powder or crystals
adequação da reação
core: sodium
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].C[S-]
InChI
1S/CH4S.Na/c1-2;/h2H,1H3;/q;+1/p-1
chave InChI
RMBAVIFYHOYIFM-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
- As a precursor to synthesize sulfonyl-containing dipolar glass polymers.
- To fabricate semiconductors for organic field effect transistors.
- To synthesize mono- and dithiols of tetraethylene glycol andpoly(ethylene glycol)s via transesterification reaction.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)