Documentos Principais
576581
Sigma-Aldrich
Methanethiol-S-d
98 atom % D
Sinônimo(s):
Methyl mercaptan-d
About This Item
Fórmula linear:
CH3SD
Número CAS:
Peso molecular:
49.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
p.e.
6 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[2H]SC
InChI
1S/CH4S/c1-2/h2H,1H3/i/hD
chave InChI
LSDPWZHWYPCBBB-DYCDLGHISA-N
Embalagem
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-0.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-18 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)