242926
Dimethyl fumarate
97%
Sinônimo(s):
(2E)-2-Butenedioic acid dimethyl ester, (E)-But-2-enedioic acid dimethyl ester, Allomaleic acid dimethyl ester, Boletic acid dimethyl ester, Dimethyl trans-ethylenedicarboxylate, Methyl fumarate, trans-1,2-Ethylenedicarboxylic acid dimethyl ester, trans-Butenedioic acid dimethyl ester
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
solid
p.e.
192-193 °C (lit.)
pf
102-106 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(=C(\[H])C(=O)OC)C(=O)OC
InChI
1S/C6H8O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h3-4H,1-2H3/b4-3+
chave InChI
LDCRTTXIJACKKU-ONEGZZNKSA-N
Informações sobre genes
human ... KEAP1(9817)
Categorias relacionadas
Aplicação
- In the preparation of an adduct [dimethyl-(+)-(11R,12R)-9,10-dihydro-9,10-ethanoanthracene-11,12-dicarboxylate].
- As a ligand in the synthesis of Ni(II)-based catalytic system applicable in the Negishi alkylations of N-sulfonyl aziridines with organozinc reagents.
- As a ligand to synthesize zerovalent ruthenium metal complex namely Ru(η6-1,3,5-cyclooctatriene)(η2-dimethyl fumarate)2.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?