398039
1,2-Propanediol
ACS reagent, ≥99.5%
Sinônimo(s):
1,2-PDO, Propylene glycol
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.62 (vs air)
pressão de vapor
0.08 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.5%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
779 °F
Lim. expl.
12.5 %
Impurezas
≤0.0005 meq/g Titr. acid
≤0.2% water
resíduo de ignição
≤0.005%
cor
APHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.432 (lit.)
p.e.
187 °C (lit.)
pf
−60 °C (lit.)
densidade
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤1 ppm
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)CO
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
chave InChI
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Green synthesis of propylene carbonate.
- Production of lactic acid by green catalytic oxidation.
- Propanal generation by catalytic dehydration.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
219.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
104 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Chromatograms
suitable for GCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.