724963
Methanethiol-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinônimo(s):
Methyl-13C mercaptan
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
97% (CP)
forma
gas
pb
6 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[13CH3]S
InChI
1S/CH4S/c1-2/h2H,1H3/i1+1
chave InChI
LSDPWZHWYPCBBB-OUBTZVSYSA-N
Embalagem
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-0.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-18 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)