489344
Ethylene-13C1
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
Ethene-13C1
About This Item
Fórmula linear:
H2C=13CH2
Número CAS:
Peso molecular:
29.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
Produtos recomendados
densidade de vapor
0.97 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
35.04 atm ( 20 °C)
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
99% (CP)
temperatura de autoignição
842 °F
p.e.
−104 °C (lit.)
pf
−169 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
C=[13CH2]
InChI
1S/C2H4/c1-2/h1-2H2/i1+1
chave InChI
VGGSQFUCUMXWEO-OUBTZVSYSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Produtos recomendados
Brass hose adapter Z146811 or brass body mini gas regulator Z513539 is recommended.
espiga da mangueira
Nº do produto
Descrição
Preços
regulador
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
-4.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
-20 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?