Z146706
Aldrich® non-corrosive lecture-bottle gas regulator
size, CGA Inlet size 180
Sinônimo(s):
Gas control valve
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
faixa de medição
0-90 psig
Tamanho interno da CGA
180
tamanho
Descrição geral
- Single-stage
- Inlet: CGA 180
- Outlet: 1/4" male NPTF
- Max. inlet pressure: 3,000 psig
- Temp. range: -40 to 140°F
- Compact chrome-plated brass body
- Lecture-bottle gas regulators include a PTFE sealing washer
- Order spare PTFE sealing washers separately
Outras notas
See Technical Information Bulletin AL-151 Gas Regulators: Selection, Installation and Operation.
product is not intended for medical use
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)