Documentos Principais
Z146986
Sigma-Aldrich
PTFE sealing washers
CGA Inlet size 110
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
embalagem
pkg of 25 ea
Tamanho interno da CGA
110
Descrição geral
Use with Aldrich lecture-bottle regulators and control valves.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)