Z175552
Lecture-bottle valve
CGA Inlet for 180M/110F, brass
Sinônimo(s):
Lecture Bottle Control Valve
Descrição geral
Diffusion resistant, diaphragm seal, packless on/off valve. 3/8 in. NPTM valve thread. CGA 180M inlet/110F outlet connection.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)