Z513539
Aldrich® mini gas regulator
brass body
Sinônimo(s):
Small Gas Regulator
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
Materiais
brass body
Descrição geral
These high-purity, single-stage, single-gauge regulators have a 316 SS diaphragm for accurate, stable pressure control of Aldrich liquefied gases. Delivery pressure: 1-50 psi, 1/4 in. NPTF inlet, hose barb outlet.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z513539-1EA | 4061837626272 |