Z146714
Aldrich® non-corrosive lecture-bottle gas regulator
delivery pressure 0-22 psig, CGA Inlet size 170
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
Materiais
stainless steel diaphragm
delivery pressure measuring range
0-22 psig
Tamanho interno da CGA
170
Descrição geral
- Single-stage
- Inlet: CGA 170
- Outlet: male 1/4 NPTF
- Max. inlet pressure: 3,000 psig
- Temp. range: -40 to 140°F
- Compact chrome-plated brass body
- Lecture-bottle gas regulators include a PTFE sealing washer
- Order spare PTFE sealing washers separately
Outras notas
See Technical Information Bulletin AL-151 Gas Regulators: Selection, Installation and Operation.
product is not intended for medical use
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z146714-1EA | 4061826667378 |