Key Documents
Z742536
Optional CO2 gas regulator for MyTemp Mini CO2 digital incubator
About This Item
Código UNSPSC:
41104403
NACRES:
NB.76
embalagem
pkg of 1
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific H2300-REG
Categorias relacionadas
Descrição geral
Optional CO2 Gas Regulator (connects to CO2 tanks with CGA320 fittings only).
Informações legais
MyTemp is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.