Z187224
Lecture-bottle control valve with compression fitting
tube outlet O.D. 1/4 in., stainless steel
Sinônimo(s):
Lecture Bottle Control Valve
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
Materiais
stainless steel
saída do tubo D.E.
1/4 in.
Descrição geral
CGA 110 requires CGA 110 PTFE sealing washer.
Advertência
WARNING: Gas-control valves do not control pressure in a closed system. Regulator or relief valves should be used to prevent the buildup of unsafe pressures that could lead to explosion.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z187224-1EA | 4061833303962 |