Documentos Principais
Z176052
Sigma-Aldrich
Lecture-bottle valve
CGA Inlet for 180M/110F, 316 stainless steel
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Materiais
316 stainless steel
conector
CGA Inlet for 180M/110F
Descrição geral
Diffusion resistant, diaphragm seal, packless on/off valve. 3/8 in. NPTM valve thread. CGA 180M inlet/110F outlet connection.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)