Z146978
Lecture-bottle control valve
Monel®, hose outlet I.D. 1/4 in.
Sinônimo(s):
Monel® lecture-bottle control valve
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
Monel®
Junta
joint CGA Inlet
joint hose barb
Parâmetros
-65-250 °F temperature (-54-120 °C)
3,000 psi pressure range (@ 70°F)
saída da mangueira D.I.
1/4 in.
conector
CGA 110 male
Descrição geral
Brass control valve shown.
Advertência
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z146978-1EA | 4061832329895 |