Z147303
Lecture bottle adapter, CGA to NPT
CGA 180 male inlet and outlet for 1/4 in. NPT female, brass
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
Materiais
brass
conector
CGA 180 male inlet and outlet for 1/4 in. NPT female
Outras notas
The adapter connects a lecture-bottle regulator with a CGA 180 female inlet to a needle valve with 1/4 inch NPT male outlet thread.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z147303-1EA | 4061837603389 |